Merck
CH4182077005
ChemBridge Corporation
2-isopropyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.19
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole
Inchi Code
1S/C7H13N/c1-6(2)7-4-3-5-8-7/h3-4,6-8H,5H2,1-2H3
InChI Key
VPBZZPRTEVQRDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030034
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030034_sds.pdf