Merck
CH4182076814
ChemBridge Corporation
(isopropylthio)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.2
MDL番号:
Iupac Name
(isopropylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-4(2)8-3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI Key
FTHCMTYOZSIHJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028613
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028613_sds.pdf