Merck
CH4182076759
ChemBridge Corporation
[(1,1-dimethylpropyl)amino](oxo)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
oxo(tert-pentylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-4-7(2,3)8-5(9)6(10)11/h4H2,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
SXYKFPNCYFZNQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028476
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028476_sds.pdf