Merck
CH4182076555
ChemBridge Corporation
[(2,3-dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
(2,3-dimethylanilino)(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
XMVLYJCDWHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028016
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028016_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)