Merck
CH4182076331
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-6-4-8-5-7(10(11)12)2-3-9(8)13-6/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
NXNQXQFRCVUXIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027432_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)