Merck
CH4182075404
ChemBridge Corporation
N-cyclopentyl-N-methylpropane-1,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-cyclopentyl-N~1~-methyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-11(8-4-7-10)9-5-2-3-6-9/h9H,2-8,10H2,1H3
InChI Key
UZUGLJYLQAJFML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014852
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014852_sds.pdf