Merck
CH4182075162
ChemBridge Corporation
5-oxo-1-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.23
MDL番号:
Iupac Name
5-oxo-1-(2-pyridinylmethyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10-5-8(11(15)16)6-13(10)7-9-3-1-2-4-12-9/h1-4,8H,5-7H2,(H,15,16)
InChI Key
OKAPMSWGSBQSMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009729
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009729_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)