Merck
CH4182075077
ChemBridge Corporation
ethyl piperidin-2-ylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-piperidinylacetate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-2-12-9(11)7-8-5-3-4-6-10-8/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI Key
SEJLPOWVAACXJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002046
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002046_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)