Merck
CH4182074869
ChemBridge Corporation
5-ethylpyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
Iupac Name
5-ethyl-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-2-7-3-4-8(6-10)9-5-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
PPUYLXOFOVDYKU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4019624
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4019624_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)