Merck
CH4182074863
ChemBridge Corporation
2-isobutylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
2-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-9-3-4-10-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
HNDXEVBVCNVVOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4018982
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018982_sds.pdf