Merck
CH4182074653
ChemBridge Corporation
[2-(methoxymethoxy)phenyl](pyridin-2-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
Iupac Name
[2-(methoxymethoxy)phenyl](2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-10-18-13-8-3-2-6-11(13)14(16)12-7-4-5-9-15-12/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
UDZKEYOBGOSBRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000093
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000093_sds.pdf