Merck
CH4102153613
ChemBridge Corporation
(4-bromophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.08
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(1H-imidazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(14)10-12-5-6-13-10/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
JEBOSSBCWOPJLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071536
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071536_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)