Merck
CH4102153585
ChemBridge Corporation
3-bromo-6-ethyl-5-methylisothiazolo[5,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.15
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-ethyl-5-methylisothiazolo[5,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2S/c1-3-7-5(2)4-6-8(10)12-13-9(6)11-7/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
LCAOSAKZHGENGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071452
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071452_sds.pdf