Merck
CH4102153477
ChemBridge Corporation
6-(bromomethyl)-2,4-dimethyl-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
6-(bromomethyl)-2,4-dimethyl-5,6-dihydrofuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-5-8-3-7(4-10)13-9(8)12-6(2)11-5/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
LRKSRMVQLTUVOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7157577
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7157577_sds.pdf