Merck
CH4102153248
ChemBridge Corporation
(2,3,6-trimethylphenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
(2,3,6-trimethylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-4-5-8(2)11(9(7)3)14-6-10(12)13/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
YINBWASSUBWPJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6878260
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6878260_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)