Merck
CH4102153111
ChemBridge Corporation
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.31
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-8-10(17-12(13)14-8)11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H2,13,14)
InChI Key
HLWCDBMPOBLJIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9018996
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9018996_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)