Merck
CH4102152809
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.11
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c1-15-9-6-7(2-3-8(9)12)13-10(14)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
INNNKGKVOJVVKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7309391
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7309391_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)