Merck
CH4102152558
ChemBridge Corporation
3-(propionylamino)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(propionylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(6-8)10(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
YTGHXTTUKCSBJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5941347
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5941347_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)