Merck
CH4102152355
ChemBridge Corporation
4-bromo-N-propylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-7-12-10(13)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
HFHYZJDMVOCWSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5346660
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5346660_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)