Merck
CH4102152242
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)12-10(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
XZPBJTDZFCNXBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023669
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023669_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)