Merck
CH4102152147
ChemBridge Corporation
2-amino-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.25
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H11N3OS/c1-4-5(6(11)10(2)3)12-7(8)9-4/h1-3H3,(H2,8,9)
InChI Key
DVJPMCANMMJVQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4342449
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4342449_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)