Merck
CH4102151787
ChemBridge Corporation
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.3
MDL番号:
Iupac Name
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-5-6-12-7-11(9-15)8-13(16-4)14(12)17-10(2)3/h5,7-10H,1,6H2,2-4H3
InChI Key
ODBLYZZOQPYPBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024666_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)