Merck
CH4102151654
ChemBridge Corporation
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
Iupac Name
[(5-formyl-2-pyrimidinyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10)
InChI Key
NGAADUOECILAHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023645
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023645_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)