Merck
CH4102151520
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.24
MDL番号:
Iupac Name
4-hydrazino-6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H10N4S/c1-4-3-5(10-7)9-6(8-4)11-2/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI Key
IICQWDJYVKCOTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023508
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023508_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)