Merck
CH4102151503
ChemBridge Corporation
3-methoxy-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-2-(2-propynyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-3-7-14-11-9(8-12)5-4-6-10(11)13-2/h1,4-6,8H,7H2,2H3
InChI Key
HPZRUPFWAKAIAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023259
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023259_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)