Merck
CH4102151123
ChemBridge Corporation
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.63
MDL番号:
Iupac Name
4-(allyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-12)6-9(10)11/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI Key
KMFXGBKTGDWRTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015102
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015102_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)