Merck
CH4102151057
ChemBridge Corporation
(1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
Iupac Name
1,1-dimethyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-9(2,10)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8,10H2,1-2H3
InChI Key
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014539
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014539_sds.pdf