Merck
CH4102151000
ChemBridge Corporation
1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-5-9-6(7)3-4-8-9/h3-4H,2,5,7H2,1H3
InChI Key
OPRZPQAAUXRYDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014296
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014296_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)