Merck
CH4102150878
ChemBridge Corporation
(4-methylpiperidin-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
(4-methyl-1-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7-2-4-9(5-3-7)6-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
AVZSMACEWPTTTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013123
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013123_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)