Merck
CH4102150736
ChemBridge Corporation
6-oxo-1-propylpiperidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
6-oxo-1-propyl-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-6-7(9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
CJXIDYRIXNBPBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015795
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015795_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)