Merck
CH4102150204
ChemBridge Corporation
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(8)7-4-10(3)9-6(7)2/h4-5H,8H2,1-3H3
InChI Key
ZHCIXQMRFVTGGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002406
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002406_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)