Merck
CH4102150085
ChemBridge Corporation
1-(1-benzyl-4-phenylpiperidin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.41
MDL番号:
Iupac Name
(1-benzyl-4-phenyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C19H24N2/c20-16-19(18-9-5-2-6-10-18)11-13-21(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10H,11-16,20H2
InChI Key
KNLXJOKXXMNECJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002054
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002054_sds.pdf