Merck
CH4102150080
ChemBridge Corporation
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c13-7-6-11-12-10(8-14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,13H,6-7H2
InChI Key
QGFOTYNEYWHIAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010240
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010240_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)