Merck
CH4102150008
ChemBridge Corporation
5-oxo-1-(pyridin-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.23
MDL番号:
Iupac Name
5-oxo-1-(3-pyridinylmethyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10-4-9(11(15)16)7-13(10)6-8-2-1-3-12-5-8/h1-3,5,9H,4,6-7H2,(H,15,16)
InChI Key
DJSGKVZNGKWZRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009730_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)