Merck
CH4102149948
ChemBridge Corporation
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2
InChI Key
IWOQWISAVOSATC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4006409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4006409_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)