Merck
CH4102149774
ChemBridge Corporation
1-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-pyrazol-1-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-6(7)5-9-4-2-3-8-9/h2-4,6H,5,7H2,1H3
InChI Key
UWVUXGHAXNILPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004436
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004436_sds.pdf