Merck
CH4102149532
ChemBridge Corporation
1-(pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-pyridinylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-9-11-4-2-6-13(11)8-10-3-1-5-12-7-10/h1-7,9H,8H2
InChI Key
RUHXZRGZYVDLFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003262
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003262_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)