Merck
CH4102149517
ChemBridge Corporation
1-[4-(chloromethyl)-2-thienyl]ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.65
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(chloromethyl)-2-thienyl]ethanone
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-5(9)7-2-6(3-8)4-10-7/h2,4H,3H2,1H3
InChI Key
NCDGDGCGEPGKBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003189
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003189_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)