Merck
CH4102149440
ChemBridge Corporation
1-(3-methoxyphenyl)piperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12-4-2-3-10(9-12)13-7-5-11(14)6-8-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI Key
FULBKNNHKLHNFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000320
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000320_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)