Merck
CH4102149439
ChemBridge Corporation
1-(1-adamantyl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.33
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(1-adamantyl)propylamine
Inchi Code
1S/C13H23N/c1-2-12(14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-12H,2-8,14H2,1H3
InChI Key
RKPSOUZGYPZAHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002776
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002776_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)