Merck
CH4100874346
ChemBridge Corporation
1-[1-(2-methoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
Iupac Name
1-[1-(2-methoxyethyl)-1H-indol-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-10(15)12-9-14(7-8-16-2)13-6-4-3-5-11(12)13/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
QYTHXNOXCIMWCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9000271
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9000271_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)