Merck
CH4072939759
ChemBridge Corporation
4-[(2-tert-butylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-tert-butylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)10-6-4-5-7-11(10)15-12(16)8-9-13(17)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
OHADMZXCKCKARP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9050501
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9050501_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)