Merck
CH4061497480
ChemBridge Corporation
2-(2-phenylethoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-phenylethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O2/c16-12-14-8-4-5-9-15(14)17-11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12H,10-11H2
InChI Key
BOZPKSQHOCUCFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7955036
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7955036_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)