Merck
CH4048389264
ChemBridge Corporation
2-(pyridin-2-ylamino)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-pyridinylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-6-5-9-7-3-1-2-4-8-7/h1-4,10H,5-6H2,(H,8,9)
InChI Key
UYLOQLKUWBXBBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5107563
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5107563_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)