Merck
CH4026586334
ChemBridge Corporation
5-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.32
MDL番号:
Iupac Name
5-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2S/c1-2-3-8-4-5-10-9(6-8)7-11(15-10)12(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
MEDWTNRKBDWLPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018459
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018459_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)