Merck
CH4026586132
ChemBridge Corporation
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8ClFN2O/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
InChI Key
JFQBTQNVMZJVLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015352
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015352_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)