Merck
CH4026586053
ChemBridge Corporation
2-methyl-2-(4-nitrophenoxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.2
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-nitrophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-10(2,9(12)13)16-8-5-3-7(4-6-8)11(14)15/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
ZGQMZVWPCVHENS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013937
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013937_sds.pdf