Merck
CH4026586015
ChemBridge Corporation
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
WAKAFGLBHPKARJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013832
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013832_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)