Merck
CH4026585991
ChemBridge Corporation
8-chloro-2-(2-methylphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.74
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-2-(2-methylphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-10-5-2-3-6-11(10)15-9-13(17(20)21)12-7-4-8-14(18)16(12)19-15/h2-9H,1H3,(H,20,21)
InChI Key
CWPFJURJTLDVFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013660
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013660_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)