Merck
CH4026585983
ChemBridge Corporation
8-chloro-2-pyridin-2-ylquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.7
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H9ClN2O2/c16-11-5-3-4-9-10(15(19)20)8-13(18-14(9)11)12-6-1-2-7-17-12/h1-8H,(H,19,20)
InChI Key
NUYAQQAUIUUNOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013511
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013511_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)